Merck
MMSMCSD48
Millipore
MILLIFLEX Oasis®サブローブドウ糖寒天培地カセット
ready-to-use
別名:
Milliflex Oasis® Culture Mediaプレート, Pink coded, ready-to-use agar plate for use with Milliflex Oasis® system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
物質
red polystyrene plate
品質水準
認証
EP, USP, JP
詳細
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
無菌性
aseptically filled
フォーム
plate (Pre-poured agar)
シェルフライフ
9 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pk of 48 tests
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
pH
5.6±0.2 (25 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MILLIFLEX OASIS® system
molds
yeasts
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
保管温度
2-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MILLIFLEX OASIS®サブローデキストロース培地プレートはすぐに使用できる寒天培地であり、簡便で迅速かつ信頼性の高い検査を実施できます。カラーコードがピンク色のこれらの独自のプレートは、MILLIFLEX OASIS®システムと連携したワークフロー全体にわたる重要な処理工程のコントロールを可能にします。これらは、医薬品業界の要求事項に従って製造され、QC テストされています。プレートを積み重ねて固定できるため、安全に輸送でき、誤って開けてしまうこともありません。空のファネルトレーをインキュベーションラックとして使用することもできます。
MILLIFLEX TRACE® 機能は、独自の 2D バーコード識別と取り外し可能なラベルを通じて完全なトレーサビリティを保証します。標準のペトリ皿とは異なり、閉じたままにしておけばプレートは密閉された状態が維持されるため、長期保存のために保管期間が延長されても縮合と脱水が抑えられます。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS®サブローデキストロース培地プレートは、さまざまな種類の水、特に医薬品産業における高純度水、ビールおよびボトル入り飲料水に含まれる広範な酵母や糸状菌の回収を目的として設計されており、医薬品および化粧品産業において広く使用されています。
物理的形状
48枚のすぐに使用可能な注入済み寒天プレート
アナリシスノート
酵母は白色でクリーム状のコロニーを生成します。カビは粗い質感および/または繊維状です。増殖能のある細菌は、透明~白色のコロニーを生成します。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MMSMCSD48:
試験成績書(COA)