物質
stainless steel
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Milliflex®
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Milliflex Oasis® VHP resistant pump
詳細
Milliflex Oasis® システムは、高いレベルの生産性、結果の信頼性および規制に遵守し、微生物試験プロセスをシンプルかつ安全にするためのソリューションを提供します。Milliflex Oasis® VHPポンプは、過酸化水素(VHP)除染するアイソレーター環境でのろ過のための新世代の吸引ポンプです。Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ、内部流路殺菌キットは、Milliflex Oasis® VHP耐性ポンプ内部の汚染除去に使用するオプションパーツです。
アプリケーション
Milliflex Oasis® システムは、医薬品分析におけるバイオバーデン試験および水質モニタリングに使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany