Merck
MMSANSYFU
Millipore
MILLIFLEX Oasis®内部流路殺菌キット
for use with MILLIFLEX OASIS® pumps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
包装
pack of 24 ea
品質水準
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with MILLIFLEX OASIS® pumps
詳細
内部流路サニタイゼーションキット用のMILLIFLEX OASIS®消耗品により、ポンプ全体が一度に消毒できるようになります。キットの内容は、サニタイゼーションファネルアセンブリとシリンジです。このサニタイゼーションキットは、MILLIFLEX OASIS®ポンプの内部を効率的に洗浄できるウォークアウェイシステムです。
アプリケーション
内部流路サニタイゼーションキット用のMILLIFLEX OASIS®消耗品は、完璧な消毒を実現し、効率的なバイオバーデン試験に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany