主要文書
MMGASKTEZ
Millipore
ガスケットキット
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units, pkg of 5 units (per pack)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
物質
silicon
品質水準
包装
pkg of 5 units (per pack)
メーカー/製品名
Milliflex Oasis®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fit®ろ過ユニット用のMilliflex Oasis®ヘッド向けガスケットスペア部品キットは付加的な付属品で、必要に応じてろ過ヘッドをメンテナンスできるようにします。EZ-FIT®ろ過ユニットは、バイオバーデン試験用の使い捨てのろ過デバイスであり、最適な微生物回収を確実に行うために設計されています。この滅菌済みの使い捨てろ過デバイスはワークフローを効率化し、時間を短縮し、きわめて信頼性の高い微生物計数結果を提供します。EZ-Fit®ろ過ユニット用のMilliflex Oasis®ろ過ヘッド向けガスケットキットには、5回交換分のスペア部品が含まれています。
アプリケーション
EZ-Fit®ろ過ユニット用のMilliflex Oasis®ヘッド向けガスケットキットは、Milliflex Oasis®ろ過ポンプに使用される付属品であり、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品分析に用いられます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany