物質
silicone
品質水準
滅菌適合性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 units
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fit®ろ過ヘッドガスケットはEZ-Fit®ろ過ヘッド用のスペア品で、ろ過ヘッドの最適な保持を確保しながらろ過ができるようにします。
アプリケーション
EZ-Fit®ろ過ヘッドガスケットは、一般的な微生物分析、バイオバーデン試験、および水質モニタリングのための試験サンプルのろ過に用いるEZ-Fit®マニホールド付属品です。
調製ノート
滅菌方法
オートクレーブ可能
オートクレーブ可能
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany