Merck
EZFITVALV1
Millipore
EZ-Fit®マニホールドコンプリートバルブ
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.24
物質
silicone
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EZ-Fit®
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
詳細
EZ-Fit®マニホールドコンプリートバルブは、真空システムからの液体の逆流を防ぐために、フレキシブルチューブ接続に組み込まれています。2方バルブは大きくて操作が簡単です。2方バルブは、バルブの開閉時にろ過ヘッドに誤って触れることのない設計になっています。ろ過ヘッド、バルブ、チューブ接続はすべて簡単に取り外せ、簡単に掃除できます。
アプリケーション
EZ-Fit®マニホールドコンプリートバルブは、EZ-Fit®マニホールドの真空システムからの液体の逆流を防ぎます。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany