Merck
MIX0500L102
Millipore
Mobius® MIX500L carrier
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
品質水準
パラメーター
4-30 °C temperature
H
162.6 cm (64 in.)
W
119.4 cm (47 in.)
Depth
101.6 cm (40 in.)
重量
90.7 kg (200 lb)empty
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany