物質
red (black printed warnings)
包装
pack of 100 ea (bulk bag)
メーカー/製品名
MTC™ Bio A9004R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
216mm x 279mm (8.5" x 11") Red Biohazard Bags w/ black printed markings, box of 100
特徴および利点
- Heavy gauge polypropylene
- Large white marking areas
- Strong seamless bottom
- Printed biohazard symbol
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio