安全性情報
MAWP037P0
Millipore
液体汚染モニター、37 mm、混合セルロースエステル、0.8 µm、白色、パッド付き
Colorimetric particle monitoring
別名:
Fluid monitors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
物質
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
品質水準
無菌性
non-sterile
フィルタ直径
37 mm
ろ過面積
9 cm2
ポアサイズ
0.8 μm pore size
フィッティング
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
アプリケーション
industrial qc
輸送温度
ambient
詳細
液体汚染分析モニターは、透明な使い捨てのTeniteプラスチックホルダーであり、セルロース混合エステルのメンブレンと吸収性のあるセルロースパッドが組み込まれています。フィルターはモニター部分の間に密封されており、フィルターの下には厚いセルロースパッドがあって、サンプルの流れをフィルター表面に均一に分布させるようになっています。
モニターの平均バックグラウンド粒子数は各パッケージに表示されています。特別な厚いパッドが差圧が高いときにフィルターをサポートします。
マッチウェイト液体モニターについては、MAWP037PMをご覧ください。
構成部品(上から下へ):
  • 青いプラグ(ポリエチレン)
  • モニタートップ(Tenite)
  • 0.8μm MF-Milliporeフィルター、37 mm(混合セルロースエステル)
  • 厚い吸収パッド、34 mm (セルロース)
  • モニターボトム(Tenite)
  • 赤いプラグ(ポリエチレン)
交換部品
  • AAWP037P0 | MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径0.8 μm(液体モニタリング用のモニターリフィルと厚い吸収パッド)
  • AP30034P0 | 厚い吸収パッド、34 mm
  • M000037P0 | 液体汚染モニター、 空
原理
真空ろ過
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAWP037P0:
試験成績書(COA)