Merck
MAWP037PM
Millipore
液体汚染モニター、 37 mm、0.8 µm、白色、マッチ-w、パッド付き
Gravimetric particle analysis
別名:
Mixed cellulose esters (MCE) fluid monitors
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
物質
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
品質水準
無菌性
non-sterile
フィルタ直径
37 mm
ろ過面積
9 cm2
ポアサイズ
0.8 μm pore size
フィッティング
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
アプリケーション
industrial qc
輸送温度
ambient
詳細
液体汚染分析モニターは、透明な使い捨てのTeniteプラスチックホルダーであり、セルロース混合エステルのメンブレンと吸収性のあるセルロースパッドが組み込まれています。フィルターはモニター部分の間に密封されており、フィルターの下には厚いセルロースパッドがあって、サンプルの流れをフィルター表面に均一に分布させるようになっています。
マッチドウェイトモニターでは、重量分析で試験フィルターを事前に重量測定する必要がありません。それぞれのモニターには0.1 mg以内に重量を合わせた重ねたフィルターが2枚入っています。サンプルは両方のフィルターを通り抜けますが、汚染物質はすべての上の(試験)フィルターに保持されます。乾燥後のフィルター重量の差が、サンブルに含まれる汚染物質の重量です。
液体汚染分析モニター(非マッチドウェイト)については、MAWP037P0をご覧下さい。
構成部品(上から下へ):
  • 黄色のプラグ(ポリエチレン)
  • モニタートップ(Tenite)
  • 0.8 μm MF-Milliporeマッチドウェイトフィルター1対、37 mm (混合セルロースエステル)
  • 厚い吸収パッド、34 mm (セルロース)
  • モニターボトム(Tenite)
  • 赤いプラグ(ポリエチレン)
交換部品
  • AAWP037PM | MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径0.8 μm(液体モニタリング用のモニターリフィル(マッチドウェイト対)と厚い吸収パッド)
  • AP30034P0 | 厚い吸収パッド、34 mm
  • M000037P0 | 液体汚染モニター、 空
アプリケーション
液体サンプリングキット(XX6403730)とともに使用してください。
原理
真空ろ過
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MAWP037PM:
試験成績書(COA)