物質
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
認証
in accordance with ASTM® D2914,D4185,D4765
in accordance with NIOSH 5515,6016,7020,7024,7027,7029,7030,7048,7056,7082,7102,7105,7300,7900,7902
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore™
Millipore
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
37 mm
フィルタ直径
37 mm
厚さ
150 μm
色
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore™
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
アプリケーション
- 空気モニタリング
- 粒子モニタリング
- 粒子除去
- バイオアッセイ
- マイクロプラスチック
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AAWP03700:
試験成績書(COA)