MABS71
Anti-phospho-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205) Antibody, clone 14B9.1
clone 14B9.1, from mouse
別名:
Mitogen-activated protein kinase 3, MAP kinase 3, MAPK 3, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
14B9.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr203/pTyr205)
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
発生シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected phospho-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205) in 200 µg of A431cell lysate and EGF treated A431 cell lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A431cell lysate and EGF treated A431 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS71:
試験成績書(COA)