Merck
Z544353
Molymod® bonding links
Flex bond, purple
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
包装
pkg of 25
pkg of 4 pkg
メーカー/製品名
Molymod
L
35 mm
purple
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z544353-1PAK4061826678039
Z544353-4PAK4061833078075