Merck
Z544426
Molymod® bonding links
V-bond, gray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104505
NACRES:
NB.17
包装
pkg of 25
pkg of 4 pkg
メーカー/製品名
Molymod
L
3 mm
gray
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)