MABS519-AF488
抗P40抗体、クローン11F12.1、Alexa Fluor™488結合
clone 11F12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
別名:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51, P40
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11F12.1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP63(8626)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
非結合型(カタログ番号:MABS519)は、WB、IH(P)で機能することが示されています。
シグナル伝達
シグナル伝達神経科学
品質
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、NIH/3T3細胞のP40を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MABS519-AF488:
試験成績書(COA)