MABS519-AF647
Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1, Alexa Fluor™ 647
clone 11F12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
別名:
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51, P40
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR™ 647
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11F12.1, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP63(8626)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
神経シグナリング
The unconjugated version (Cat. No. MABS519) has been shown to work in WB, IH(P).
品質
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected P40 in NIH/3T3 cells.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MABS519-AF647:
試験成績書(COA)