MABS31
Anti-Calcyclin Antibody, clone CPTC-Calcyclin-2
clone CPTC-Calcyclin-2, from mouse
別名:
S100 calcium binding protein A6, S100 calcium binding protein A6 (calcyclin), protein S100-A6, calcyclin, S100 calcium-binding protein A6 (calcyclin), Growth factor-inducible protein 2A9, Calcyclin, Prolactin receptor-associated protein, S100 calcium-bin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CPTC-Calcyclin-2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A6(6277)
詳細
免疫原
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
アプリケーション
細胞シグナル伝達
GPCR、cAMP/cGMP及びカルシウムシグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Calcyclin on 10 µg of human lung tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human lung tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS31:
試験成績書(COA)