MABS1683
Anti-UBE3A Antibody, clone 10H7.1
clone 10H7.1, from mouse
別名:
Ubiquitin-protein ligase E3A, EC: 2.3.2.26, E6AP ubiquitin-protein ligase, HECT-type ubiquitin transferase E3A, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10H7.1, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBE3A(7337)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected UBE3A in human cerebral cortex and human testis tissue.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UBE3A in 10 µg of PC-12 cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1683:
MABS1683-25UL:
試験成績書(COA)