化学種の反応性
mouse, hamster
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 0.2 μg/mL using murine prenatal folicle
indirect immunofluorescence: 2 μg/mL using KK1 granulosa cells
western blot: 0.2 μg/mL using CHO whole cell lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Foxl2(26927)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections) at a concentration of 0.2μg/mL using murine prenatal folicle
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 2μg/mL using KK1 granulosa cells
- Western blotting (at a concentration of 0.2μg/mL using CHO whole cell lysate) or immunoblot analysis.
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F0805-100UG:
F0805-BULK:
F0805-VAR:
F0805-100UG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)