Merck
Y0001072
2-ブチル-5-クロロ-1H-イミダゾール-4-カルボキシアルデヒド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ブチル-4-クロロ-5-ホルミルイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
losartan
メーカー/製品名
EDQM
mp
97-100 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Losartan impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001072:
Y0001072-6MG:
Y0001072-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)