Merck
MABN856
Sigma-Aldrich
抗ニューロフィシン2/NP-AVP抗体 クローンPS 45
clone PS 45, from mouse
別名:
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Neurophysin 2, Neurophysin-II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PS 45, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, bovine, frog, rat
テクニック
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Avp(24221)
詳細
ニューロフィシン1および2(NPIおよびNPII)は、それぞれペプチドホルモンであるオキシトシン(OT)とバソプレッシン(AVP)のキャリアです。各NPとその関連ホルモンペプチドは、ラット種において、Oxt(またはOt)遺伝子にコードされるOT-NPI(UniProt:P01179)またはAvp遺伝子にコードされるAVP-NPII(UniProt:P01186)という1つの前駆体タンパク質として合成されます。翻訳後切断によってシグナルペプチドが除去され、前駆体を成熟OTとNPI(OT-NPIのそれぞれaa 20~28およびaa 32~135)、あるいはAVPとNPII(AVP-NPIIのそれぞれaa 24~32とaa 36~128)にプロセシングします。OTは下垂体内に分泌される強力なホルモンおよび神経伝達物質です。OTは、その受容体であるOXTR(別名:OTR)を介して生物活性を発揮します。OTは分娩誘発のために臨床的に使用されており、また社会不安障害の治療に役立つ可能性があります。AVPは主に抗利尿薬として働き、血液中の水、グルコース、塩類の濃度を調節します。AVPは下垂体後葉から分泌されますが、腎臓ではGタンパク質共役受容体AVPR2(V2R)を介して生物活性を発揮します。
特異性
クローンPS 45はバソプレッシン-ニューロフィシン2-コペプチン前駆体、ニューロフィシン2と反応しますが、Arg-バソプレッシン、コペプチン、オキシトシン、ニューロフィシン1とは反応しません。
免疫原
エピトープ:ニューロフィシン2のC末端付近
アプリケーション
この抗ニューロフィシン2/NP-AVP抗体 クローンPS 45は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色(パラフィン)、放射免疫測定、電子顕微鏡検査、免疫沈降、ELISAにおける使用について検証されており、ニューロフィシン2/NP-AVPを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250~1,000で使用、ラット大脳およびラット下垂体組織中のニューロフィシン2/NP-AVPを検出できます。
放射免疫測定(RIA):代表的ロットの標的特異性をRIAにより確認しました。ラットニューロフィシン2は、モノクローナル抗体PS 45との結合を125I-ニューロフィシン2と競合しますが、ニューロフィシン1、オキシトシン、アンジオテンシンIIは競合しません(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1); 81-97)。
電子顕微鏡検査(EM):この抗体は、ラット下垂体後葉のLRホワイト切片を用いたEMにより、すべての軸索、ヘリング小体、末端における代表的な顆粒神経分泌小胞(NSV)を免疫染色しました(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1); 81-97)。
免疫沈降:この抗体は、ニューロフィシン1ではなく、放射性標識ニューロフィシン2を免疫沈降させました(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J Neurosci. 5(1):81-97)。
ELISA:この抗体は、125I標識またはHRP標識二次抗体を用いた非サンドイッチELISAにより、ラットニューロフィシン調製物中のニューロフィシン2免疫反応性を検出しました(Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1); 81-97)。
3.参考文献/参考文献を追加してください:
Ben-Barak, Y., et al. (1985).J. Neurosci. 5(1); 81-97)
品質
ラット下垂体組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、ラット下垂体組織ライセート10 µg中のニューロフィシン2/NP-AVPを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約15 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
その他情報
濃度:ロットのデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN856:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neurophysin in the hypothalamo-neurohypophysial system. I. Production and characterization of monoclonal antibodies.
Ben-Barak, Y; Russell, JT; Whitnall, MH; Ozato, K; Gainer, H
The Journal of Neuroscience null