安全性情報
MABN69
Sigma-Aldrich
Anti-Caspr Antibody, clone K65/35
clone K65/35, from mouse
別名:
contactin associated protein 1, neurexin 4, neurexin-4, contactin-associated protein 1, Neurexin IV, Neurexin-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K65/35, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Contactin-associated protein 1(Caspr)は、neurexinファミリーに属するI型1回膜貫通型タンパク質であり、1つのF5/8 type Cドメイン、1つのfibrinogen C末端ドメイン、2つのEGF様ドメイン、および4つのlaminin G-likeドメインで構成されています。Casprは、contactinとの相互作用がよく知られており、この相互作用は、Casprの細胞膜への輸送、グリア細胞のミエリン形成、軸索グリア接合の生成にとって極めて重要です。また複数の研究により、Casprが、contactinの細胞表面発現および異なる軸ドメインへのcontactinのターゲティングにおいて調節的役割を担っている可能性が示唆されています。Casprの発現は、脳、主に傍絞輪部軸索グリア接合内のCNSのミエリン化神経線維、において多く認められます。
免疫原
ラットCasprに相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:300で使用、ラット小脳およびラット海馬組織においてCasprを検出できます。
抗Caspr抗体、クローンK65/35は、Casprに対する抗体で、IHとWBで使用できます。&
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
ラット脳膜組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット脳膜組織ライセートにおいてCasprを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約220 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳膜組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN69:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annika Balraj et al.
Developmental neurobiology, 82(4), 308-325 (2022-04-12)
Retinal ganglion cells generate a pattern of action potentials to communicate visual information from the retina to cortical areas. Myelin, an insulating sheath, wraps axonal segments to facilitate signal propagation and when deficient, can impair visual function. Optic nerve development
Aníbal Sánchez-de la Torre et al.
Cell death & disease, 13(7), 585-585 (2022-07-08)
Cannabinoids are known to modulate oligodendrogenesis and developmental CNS myelination. However, the cell-autonomous action of these compounds on oligodendroglial cells in vivo, and the molecular mechanisms underlying these effects have not yet been studied. Here, by using oligodendroglial precursor cell
Evelien Fredrickx et al.
Glia, 68(6), 1148-1164 (2019-12-19)
Myelin, one of the most important adaptations of vertebrates, is essential to ensure efficient propagation of the electric impulse in the nervous system and to maintain neuronal integrity. In the central nervous system (CNS), the development of oligodendrocytes and the
Di Chen et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 112-112 (2022-05-17)
Microglia/macrophages are activated after cerebral ischemic stroke and can contribute to either brain injury or recovery by polarizing microglia/macrophage into distinctive functional phenotypes with pro- or anti-inflammatory properties. Interleukin-13 (IL-13) is an anti-inflammatory cytokine that regulates microglia/macrophage polarization toward an