安全性情報
MABE8
Sigma-Aldrich
抗EBNA2抗体、クローンR3
clone R3, from rat
別名:
Epstein-Barr nuclear antigen 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
R3, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Epstein-Barr virus ... Ebna-2(3783761)
詳細
Gross, H., et al. (2010).Virology.397(2): 299-310.
PMID: 19969318
Kremmer, E., et al. (1995).Virology.208(1): 336-342.
PMID: 11831716
エプスタイン・バーウイルス(EBV)は、複数のヒトのがんと関連しており、Bリンパ球を能動的に不死化します。EBVは、不死化に必要なエプスタイン・バーウイルス由来核抗原2(EBNA2)などの少数のウイルスタンパク質の発現を引き起こします。EBNA2は、ヘルペスウイルスEBNA2ファミリーに属している転写活性化因子であり、宿主休止B細胞の活性化およびB細胞増殖の誘導において重要な役割を果たしています。EBNA2は、酸性活性化ドメインを有しており、このドメインを使ってB細胞不死化に関与するさまざまな細胞・ウイルスを動員することができます。細胞表現型修飾に関与しているEBNA2は、CD21、MYC、CD23などの細胞表面受容体の発現を上方制御し、LMP1、LMP2A、LMP2B、EBNA1-6などのウイルス遺伝子も上方制御することが知られています。
特異性
EBVを感染させたヒト細胞と反応することが示されています。
免疫原
エピトープ:EBNAのC末端
ヒトEBNA2Lに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫沈降: この抗体を、独立した研究所がIPにおいて使用しました。(Gross, H., et al. (2010).Virology.397(2):299-310.)
免疫組織染色: 独立したラボで、IHにこの抗体が使用されました(Kremmer, E., et al. (1995).Virology.208(1):336-342.)
抗EBNA2抗体、クローンR3は、EBNA2(別名:Epstein-Barr nuclear antigen 2)を検出するためのマウスモノクローナル抗体です。WB、IP、IHCで検証されています。&&
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
B95-8細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのB95-8細胞ライセートにおいてEBNA2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約75 kDa。分子量算出値は49 kDaですが、このタンパク質は通常、約75~80 kDaで確認されます。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
B95-8細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE8:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Henrik Gross et al.
Virology, 397(2), 299-310 (2009-12-09)
The Epstein-Barr virus (EBV) growth-transforms B-lymphocytes. The virus-encoded nuclear antigen 2 (EBNA2) is essential for transformation and activates gene expression by association with DNA-bound transcription factors such as RBPJkappa (CSL/CBF1). We have previously shown that EBNA2 contains symmetrically dimethylated Arginine
Matthew R Harter et al.
PLoS pathogens, 12(2), e1005414-e1005414 (2016-02-06)
Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 2 (EBNA2) plays an important role in driving immortalization of EBV-infected B cells through regulating the expression of many viral and cellular genes. We report a structural study of the tumor suppressor BS69/ZMYND11 C-terminal region
Rat monoclonal antibodies differentiating between the Epstein-Barr virus nuclear antigens 2A (EBNA2A) and 2B (EBNA2B).
Kremmer, E, et al.
Virology, 208, 336-342 (1995)
Xiang Zheng et al.
Immunity, inflammation and disease, 9(2), 351-362 (2021-01-13)
N6 -methyladenosine (m6 A) is the most prevalent modification that occurs in messenger RNA (mRNA), affecting mRNA splicing, translation, and stability. This modification is reversible, and its related biological functions are mediated by "writers," "erasers," and "readers." The field of
Qiu Peng et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
Biological macromolecule condensates formed by liquid-liquid phase separation (LLPS) have been discovered in recent years to be prevalent in biology. These condensates are involved in diverse processes, including the regulation of gene expression. LLPS of proteins have been found in