安全性情報
MABE152
Sigma-Aldrich
Anti-SRp55 Antibody, clone 9-1-56
clone 9-1-56, from mouse
別名:
splicing factor, arginine/serine-rich 6, arginine/serine-rich splicing factor 6, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, pre-mRNA splicing factor SRP55
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9-1-56, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRSF6(6431)
詳細
プレmRNAスプライシング因子SRp55は、セリン/アルギニンリッチ(SR)タンパク質ファミリーの一員です。このタンパク質群は主に核内に存在し、前駆体mRNAの調節された恒常的スプライシングにおいて重要な役割を果たしています。SRp55はmRNAスプライシングの恒常的プロセスに関与し、選択的スプライシング部位の選択を媒介できます。SRp55はスプライス因子の中でもユビキタスなものの1つと考えられており、p53が欠損するとDNA損傷に応答して上方制御されます。SRp55はRSドメインのセリン残基で顕著にリン酸化されています。
免疫原
エピトープ:未決定
ヒトSRp55に相当するMBPタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
抗SRp55抗体クローン9-1-56(マウスモノクローナル抗体)を用いたSRp55(別名:アルギニン/セリンリッチスプライシング因子6、プレmRNAスプライシング因子SRP55)の検出は、WB、IP、ICC、IHCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
RNA代謝およびタンパク質結合
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのSRp55を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約43 kDa算出値:40 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE152:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Namjeong Choi et al.
Cancers, 14(8) (2022-04-24)
Alternative splicing (AS) is a procedure during gene expression that allows the production of multiple mRNAs from a single gene, leading to a larger number of proteins with various functions. The alternative splicing (AS) of Fas (Apo-1/CD95) pre-mRNA can generate
Ivó H Hernández et al.
Brain : a journal of neurology, 143(7), 2207-2219 (2020-06-14)
Huntington's disease and X-linked dystonia parkinsonism are two monogenic basal ganglia model diseases. Huntington's disease is caused by a polyglutamine-encoding CAG repeat expansion in the Huntingtin (HTT) gene leading to several toxic interactions of both the expanded CAG-containing mRNA and
Tristan T Eifler et al.
Molecular and cellular biology, 35(2), 468-478 (2014-11-12)
Transcriptional cyclin-dependent kinases (CDKs) regulate RNA polymerase II initiation and elongation as well as cotranscriptional mRNA processing. In this report, we describe an important role for CDK12 in the epidermal growth factor (EGF)-induced c-FOS proto-oncogene expression in mammalian cells. This
Yongchao Liu et al.
Cells, 9(4) (2020-04-16)
The ratio control of 4R-Tau/3R-Tau by alternative splicing of Tau exon 10 is important for maintaining brain functions. In this study, we show that hnRNP A1 knockdown induces inclusion of endogenous Tau exon 10, conversely, overexpression of hnRNP A1 promotes