MABE1109
Anti-HHV-8 LNA-1 Antibody, clone LN53
clone LN53, from rat
別名:
HHV-8/KSHV Orf73 LANA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA-1, HHV-8/KSHV Orf73 latency-associated nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen-1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LN53, monoclonal
交差性
human, rhesus macaque
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2cκ
GenBankアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
フローサイトメトリー:BCP-1、BC-3、HBL-6細胞ではHHV-8 LNA-1免疫反応を検出しましたが、Daudi細胞やRamos細胞では検出しませんでした。(Kellam, P., et al. (1999).J. Virol.73(6): 5149-5155)。
免疫細胞染色:トランスフェクトしたCOS細胞核において、一時的に発現させたKHSV ORF73(HHV-8 LANAまたはLNA-1)ならびにアカゲザル後腹膜線維腫症ヘルペスウイルスORF73(RFHV LANA)を蛍光免疫細胞染色によって検出しました。ブタオザルMneRV2およびアカゲザルRRV LANAタンパク質に対する反応性は検出しませんでした(Burnside, K.L., et al. (2006).Virology.354(1):103-115.)。
免疫細胞染色:原発性体腔性リンパ腫(PEL)細胞株BCP-1では、HHV-8 LNA-1陽性核小体を蛍光免疫細胞染色によって検出しましたが、Daudi細胞やRamos細胞では検出しませんでした。(Kellam, P., et al. (1999).J. Virol.73(6): 5149-5155)。
免疫組織染色:SIV感染ブタオザルから採取したホルマリン固定パラフィン包埋RF生検の免疫組織染色によって、後腹膜線維腫症(RF)の腫瘍細胞核にRFHVMn LANA免疫反応を検出しました。正常サルの空腸組織切片では免疫反応は検出しませんでした(Burnside, K.L., et al. (2006).Virology.354(1):103-115)。
免疫組織染色:パッチ、プラークおよび結節性カポジ肉腫(KS)、多中心性キャッスルマン病(MCD)、原発性体腔性リンパ腫(PEL)のパラフィン包埋組織切片で、免疫組織染色によりHHV-8潜伏感染細胞を免疫染色しました(Codish, S., et al. (2000).Am. J. Hematol.65(4):310-314; Dupin, N., et al. (2000).Blood. 95(4):1406-1412; Dupin, N., et al. (1999).Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 96(8):4546-4551)。
免疫組織染色:古典的カポジ肉腫(KS)のパラフィン包埋切片の免疫組織染色により、結節性KS病変内の細胞では核HHV-8 LNA-1の免疫反応を検出しましたが、周囲の真皮では検出されませんでした。(Kellam, P., et al. (1999).J. Virol.73(6): 5149-5155)。
免疫沈降:原発性体腔性リンパ腫(PEL)細胞株BC-3で220/230 kDaのHHV-8 LNA-1を免疫沈降させましたが、Ramos細胞では免疫沈降しませんでした(Kellam, P., et al. (1999).J. Virol.73(6): 5149-5155)。
ウェスタンブロッティング:トランスフェクトしたCOS細胞ライセートにおいて、一時的に発現させたKHSV ORF73(HHV-8 LANAまたはLNA-1)ならびにアカゲザル後腹膜線維腫症ヘルペスウイルスORF73(RFHV LANA)を検出しました。ブタオザルMneRV2およびアカゲザルRRV LANAタンパク質に対する反応性は検出しませんでした(Burnside, K.L., et al. (2006).Virology.354(1):103-115)。
ウェスタンブロッティング:原発性体腔性リンパ腫(PEL)細胞株BC-3のライセートでは、220/230 kDaのHHV-8 LNA-1ダブレットを検出しましたが、Ramos細胞では検出しませんでした(Kellam, P., et al. (1999).J. Virol.73(6): 5149-5155)。
品質
免疫細胞染色(ICC):1 µg/mLで使用、カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス/ヒトヘルペスウイルス8(KSHV/HHV8-)感染BCBL-1リンパ腫細胞で、HHV-8 LNA-1陽性核小体を免疫染色しました。
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1109:
試験成績書(COA)