クローン
2G7, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRIP1(83990)
詳細
Bach1とBach2は、塩基性領域-ロイシンジッパーファミリーのサブファミリーを構成しています。Bachタンパク質は小さなMafタンパク質とヘテロダイマーを形成し、Maf認識配列(MARE)に結合して、標的遺伝子の発現を抑制します。転写調節因子のタンパク質BACH2はB細胞の初期分化を媒介し、プロB細胞と成熟B細胞に特異的に発現しています。このタンパク質は、免疫グロブリンのクラススイッチ、がん遺伝子による老化、体細胞の超変異でも、重要な役割を担っています。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトFANCJ/BACH1のC末端に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗FANCJ/BACH1抗体クローン2G7は、FANCJ/BACH1の検出において、ウェスタンブロッティング、ICC、IPでの使用が検証されています。
免疫細胞染色:独立したラボにおいて、MCF-7細胞中のFANCJ/BACH1が検出されました(Cantor, S. B., et al. (2001).Cell. 105(1):149-160.)。
ウェスタンブロッティング:独立したラボにおいて、トランスフェクトしたFA-J細胞ライセート中のFANCJ/BACH1が検出されました(Xie, J., et al. (2010).Oncogene.29(17):2499-2508.)。
免疫沈降:独立したラボにおいて、免疫沈降させたサンプルのウェスタンブロッティング検出に先立ち、MCF-7細胞ライセートのFANCJ/BACH1を免疫沈降させました(Cantor, S. B., et al. (2001).Cell. 105(1):149-160.)。
ウェスタンブロッティング:独立したラボにおいて、トランスフェクトしたFA-J細胞ライセート中のFANCJ/BACH1が検出されました(Xie, J., et al. (2010).Oncogene.29(17):2499-2508.)。
免疫沈降:独立したラボにおいて、免疫沈降させたサンプルのウェスタンブロッティング検出に先立ち、MCF-7細胞ライセートのFANCJ/BACH1を免疫沈降させました(Cantor, S. B., et al. (2001).Cell. 105(1):149-160.)。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
アポトーシス-追加
品質
MCF-7細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのMCF-7細胞ライセートでFANCJ/BACH1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのMCF-7細胞ライセートでFANCJ/BACH1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約140 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC538:
試験成績書(COA)
Oncogene, 29(17), 2499-2508 (2010-02-23)
BRCA1 and the DNA helicase FANCJ (also known as BACH1 or BRIP1) have common functions in breast cancer suppression and DNA repair. However, the functional significance of the direct interaction between BRCA1 and FANCJ remains unclear. Here, we have discovered
Cell, 105(1), 149-160 (2001-04-13)
BRCA1 interacts in vivo with a novel protein, BACH1, a member of the DEAH helicase family. BACH1 binds directly to the BRCT repeats of BRCA1. A BACH1 derivative, bearing a mutation in a residue that was essential for catalytic function