安全性情報
GF81234053
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
別名:
FE136010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171604
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 812-340-53
重量
50 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF81234053-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)