安全性情報
MABC539
Sigma-Aldrich
抗SFRP2抗体、クローン80.8.6、アジ化物フリー
clone 80.8.6, from mouse
別名:
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
80.8.6, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFRP2(6423)
関連するカテゴリー
詳細
Secreted frizzled-related protein(SFRP)は、Wnt/ベータ-カテニンシグナル伝達経路を阻害することで、発癌において重要な役割を果たしている可能性があります。Secreted frizzled-related protein 2(SFRP2)は、イヌの乳腺腫瘍における発現が腫瘍の進行とともに増加することから、乳腺腫瘍形成のさらなる研究に有用な可能性があります。マウス胚のSFRP2は、胸部領域の重度の短縮を引き起こすことが明らかにされています。研究により、このタンパク質は、心筋の生存を調節し、虚血性傷害の後遺症による損傷を修復すると考えられている、必須の幹細胞傍分泌因子であることが示されています。
免疫原
エピトープ:NTRドメイン
ヒトSFRP2のNTRドメインに相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
抗SFRP2抗体、クローン80.8.6, アジ化物フリーは、IHC &阻害で使用するためのSFRP2に対する抗体です。
阻害アッセイ:抗SFRP2、クローン80.8.6は、in vitroでSVR血管肉腫細胞の血管形成および細胞遊走を阻害し、in vivoで血管肉腫および乳癌の増殖を阻害し、核NFATc3濃度を増加させます。
品質
ヒト前立腺およびヒト乳癌組織の免疫組織染色で評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト前立腺およびヒト乳癌組織のSFRP2を検出できます。
ターゲットの説明
33 kDa、算出
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC539:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mitchell E Fane et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(21), 5709-5719 (2020-10-25)
Angiogenesis is thought to be critical for tumor metastasis. However, inhibiting angiogenesis using antibodies such as bevacizumab (Avastin), has had little impact on melanoma patient survival. We have demonstrated that both angiogenesis and metastasis are increased in older individuals, and
Amanpreet Kaur et al.
Nature, 532(7598), 250-254 (2016-04-05)
Cancer is a disease of ageing. Clinically, aged cancer patients tend to have a poorer prognosis than young. This may be due to accumulated cellular damage, decreases in adaptive immunity, and chronic inflammation. However, the effects of the aged microenvironment
A novel monoclonal antibody to secreted frizzled-related protein 2 inhibits tumor growth.
Fontenot, Emily, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 12, 685-695 (2013)