安全性情報
MAB8743
Sigma-Aldrich
抗日本脳炎抗体、クローン6B4A-10
clone 6B4A-10, Chemicon®, from mouse
別名:
NAKAYAMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B4A-10, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
セントルイス脳炎(MSI-7)、日本脳炎(中山)、西ナイル脳炎(EG 101)、マレー渓谷脳炎(オリジナル)との交差反応がELISAで確認されています。
アプリケーション
ELISA
間接的免疫蛍光
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗日本脳炎抗体、クローン6B4A-10は、日本脳炎に対する抗体であり、ELISA、IFに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02 Mリン酸バッファー、0.25 M NaCl、pH 7.6中の液体として提供されます。
フォーマット:精製
保管および安定性
保存期間は未希釈液として2~8℃で受領日から最長12カ月間です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8743:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Longitudinal studies in South Indian villages on Japanese encephalitis virus infection in mosquitoes and seroconversion in goats.
Rajendran, R, et al.
Tropical Medicine & International Health, 8, 174-181 (2003)
Japanese encephalitis in Kerala, south India: can Mansonia (Diptera: Culicidae) play a supplemental role in transmission?
Arunachalam, N, et al.
Journal of Medical Entomology, 41, 456-461 (2004)
Ana P Goncalvez et al.
Journal of virology, 82(14), 7009-7021 (2008-05-16)
Japanese encephalitis virus (JEV)-specific Fab antibodies were recovered by repertoire cloning from chimpanzees initially immunized with inactivated JE-VAX and then boosted with attenuated JEV SA14-14-2. From a panel of 11 Fabs recovered by different panning strategies, three highly potent neutralizing
Isolation of eastern equine encephalitis virus and West Nile virus from crows during increased arbovirus surveillance in Connecticut, 2000.
Beckwith, WH; Sirpenski, S; French, RA; Nelson, R; Mayo, D
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene null
Hiroshi Katoh et al.
Journal of virology, 85(21), 10976-10988 (2011-08-26)
Japanese encephalitis virus (JEV) is a mosquito-borne flavivirus that is kept in a zoonotic transmission cycle between pigs and mosquitoes. JEV causes infection of the central nervous system with a high mortality rate in dead-end hosts, including humans. Many studies