Merck
MAB5416
Sigma-Aldrich
Anti-Glutamate Receptor 3 Antibody, clone 3B3
clone 3B3, Chemicon®, from mouse
別名:
AMPA-selective glutamate receptor 3, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 3, glutamate receptor 3, glutamate receptor C, glutamate receptor subunit 3, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B3, monoclonal
化学種の反応性
monkey, mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA3(2892)
詳細
AMPA受容体は、サブタイプ組成で特徴付けられるストイキオメトリな状態で、ほとんどの興奮性シナプスにおいて速いシナプス電流を媒介します。AMPA選択的GluRサブユニットには4タイプあります(GluR1、GluR2、GluR3、GluR4)。異なるサブユニットの四量体または五量体の組合せが、AMPA受容体の機能的多様性に寄与しています。 シナプス後膜からのGluR1/GluR4オリゴマーチャネルの挿入または除去はLTP/LTD活性依存性であると考えられている一方で、GluR2/GluR3オリゴマーは持続的に循環しています。 Milliporeの抗GluR2/3抗体は、PSDにおけるGluR2/GluR3受容体アセンブリの局在発現に役立ちます。’
特異性
グルタミン酸受容体3(GluR3)と反応します。GluR2との交差反応性はありません。
免疫原
融合タンパク質、GluR3のN末端
アプリケーション
免疫組織染色: この抗体はIHで使用されました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗グルタミン酸受容体3抗体、クローン3B3は、WB、IC、IH、IH(P)で使用するためのグルタミン酸受容体3に対する抗体です。
品質
ウェスタンブロッティング: この抗体をWBで使用しました。
ターゲットの説明
約110 kDa
物理的形状
PBS中の液体。防腐剤は含まれていません。
フォーマット:精製
アナリシスノート
コントロール
海馬組織
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5416:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Presynaptic localization of an AMPA-type glutamate receptor in corticostriatal and thalamostriatal axon terminals.
Fumino Fujiyama, Eriko Kuramoto, Keiko Okamoto, Hiroyuki Hioki, Takahiro Furuta et al.
The European Journal of Neuroscience null
Glutamate receptor subunit 3 (GluR3) immunoreactivity delineates a subpopulation of parvalbumin-containing interneurons in the rat hippocampus.
Moga, Diana E, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 462, 15-28 (2003)
Dopamine alters AMPA receptor synaptic expression and subunit composition in dopamine neurons of the ventral tegmental area cultured with prefrontal cortex neurons.
Gao, C; Wolf, ME
The Journal of Neuroscience null
Janusz Tucholski et al.
Schizophrenia research, 146(1-3), 177-183 (2013-03-07)
Numerous studies have demonstrated brain region- and subunit-specific abnormalities in the expression of subunits of the AMPA subtype of glutamate receptors in schizophrenia. In addition, abnormalities in the expression of proteins that regulate the forward trafficking of AMPA receptors through
Evolutionarily conserved pattern of AMPA receptor subunit glycosylation in Mammalian frontal cortex.
Tucholski, J; Pinner, AL; Simmons, MS; Meador-Woodruff, JH
Testing null