安全性情報
MAB5408
Sigma-Aldrich
抗ヒスタミン抗体、疼痛
Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgA
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒスタミン
ELISA試験を用いた以下の化合物との競合実験により、交差反応が確認されています:
化合物 交差反応
ヒスタミン-HD-BSA 1
1-メチル-ヒスタミン-HD-BSA 1
ヒスタミン-G-BSA 1/>50,000
ヒスタミン-GA-BSA 1/>50,000
略語:
(HD) Hexamethylene diisocyanate(ヘキサメチレンジイソシアネート)
(G) Glutaraldehyde(グルタルアルデヒド)
(GA) Glutaric anhydride(グルタル酸無水物)
(BSA) Bovine Serum Albumin(ウシ血清アルブミン)
免疫原
ヒスタミン-ヘキサメチレンジイソシアネート-BSA。
アプリケーション
ELISA:1:500~1:2,500
免疫組織染色:1:1,000~1:2,500
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗ヒスタミン抗体、疼痛は、IC、IHを用いたヒスタミンの検出がバリデーションされています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
炎症および自己免疫機序
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。0.05%アジ化ナトリウムを含有するPBS中の液体。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から6カ月間保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5408:
試験成績書(COA)