安全性情報
MABN293
Sigma-Aldrich
抗ペリフェリン-2抗体、クローン6B10.1
clone 6B10.1, from mouse
別名:
Peripherin-2, Retinal degeneration slow protein, Tetraspanin-22, Tspan-22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B10.1, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRPH2(5961)
詳細
ペリフェリン-2(PRPH2)は、網膜変性スロープロテイン(RDS)およびテトラスパニン-22(Tspan-22)とも呼ばれます。ペリフェリン-2はオキュラーディスク形態形成における重要な因子であり、外節ディスクの安定化と小型化を補助する接着分子として機能して、周縁湾曲の維持に役立つ可能性があります。ペリフェリン-2は、網膜の光受容体と、桿体外節(ROS)ディスクの周縁で発現します。ペリフェリン-2の欠陥は、錐体桿体ジストロフィー、網膜色素変性症、および黄斑変性症などの種々の網膜疾患に見られます。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
ヒトペリフェリン-2の細胞質ドメインに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのヒト網膜組織ライセートでペリフェリン-2を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1::2,000で使用、ヒト網膜組織でペリフェリン-2を検出できます。
抗ペリフェリン-2抗体、クローン6B10.1は、ペリフェリンをターゲットとする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよびIHCでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
発生シグナル伝達
品質
マウス眼組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウス眼組織ライセートでペリフェリン-2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約35 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG精製品
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN293:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kai Yao et al.
Nature, 560(7719), 484-488 (2018-08-17)
In zebrafish, Müller glia (MG) are a source of retinal stem cells that can replenish damaged retinal neurons and restore vision1. In mammals, however, MG do not spontaneously re-enter the cell cycle to generate a population of stem or progenitor
Katie L Bales et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(10), 17-17 (2020-08-11)
To identify the role of the BBSome protein Bardet-Biedl syndrome 5 (BBS5) in photoreceptor function, protein trafficking, and structure using a congenital mutant mouse model. Bbs5-/- mice (2 and 9 months old) were used to assess retinal function and morphology.
Suguru Yamasaki et al.
iScience, 25(1), 103657-103657 (2022-01-14)
Pluripotent stem cell (PSC)-derived retinal sheet transplanted in vivo can form structured photoreceptor layers, contact with host bipolar cells, and transmit light signals to host retinas. However, a major concern is the presence of graft bipolar cells that may impede host-graft