抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8G2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRPH(5630)
mouse ... Prph(19132)
rat ... Prph(24688)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence staining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P5117-VAR:
P5117-200UL:
P5117-BULK:
試験成績書(COA)