安全性情報
MAB3412
Sigma-Aldrich
抗サイトケラチンAE1/AE3抗体 クローンAE1/AE3、酸性および塩基性サイトケラチンを認識
clone AE1/AE3, Chemicon®, from mouse
別名:
Pan cytokeratin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AE1/AE3, monoclonal
交差性
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
詳細
ケラチンは、中間径フィラメントの一種であるモノフィラメントを形成する非水溶性タンパク質の一群です。これらのフィラメントは、表皮やその他のほとんどの上皮組織において、細胞骨格複合体の一部を形成しています。19種類のヒト上皮ケラチンが二次元ゲル電気泳動で分離されます(Moll et al., 1982)。これらは酸性(pI <5.7) and basic (pI >6.0)サブファミリーに分けられます。酸性ケラチンの分子量は56.5、55、51、50、50′、48、46、45、40 kDaです。塩基性ケラチンの分子量は65~67、64、59、58、56、52 kDaです。酸性サブファミリーと塩基性サブファミリーのメンバーは、互いにペアで存在します。ケラチンペアの組成は上皮細胞の種類、分化段階、細胞増殖環境、病態によって異なります(Sun et al., 1984; Cooper et al., 1985;Sun et al., 1985);56.5/65~67 kDaのペアは角化(分化)した表皮に存在します;55/64 kDaのペアは正常(角膜型)の上皮分化に特徴的です(Moll et al., 1982;Sun et al., 1984);51/59 kDaのペアは、食道や舌などの体内生物の重層扁平上皮に特徴的です(Moll et al., 1982;Cooper., 1985);51/58 kDaのペアはケラチノサイトマーカーです。このペアは、細胞層別化の状態にかかわらず、ほぼすべての層別上皮に存在します(Moll et al., 1982;Sun et al., 1984);48/56 kDのペアは、過剰増殖(脱分化)ケラチノサイトに特徴的です(Moll et al., 1982;Weiss et al., 1984);45/52 kDのペア、およびそれよりやや少ないですが46/54 kDaのペアは、単層上皮に特徴的です(Moll et al., 1982);40kDのケラチンは、成人の表皮を除くほとんどの上皮に存在します(Moll et al., 1982)。
特異性
この製剤は、プールAE1/AE3抗体の厳密ではあるが広範な特異性により、上皮由来の正常細胞および腫瘍細胞の一般染色法として非常に有用です。 抗ケラチンAE1抗体は、酸性サブファミリーの56.5、50、50’、48、40 kDのケラチンを認識します。 抗ケラチンAE3抗体は、塩基性サブファミリー{65、67、64、59、59、56、52kDのヒト塩基性サイトケラチン}のすべてのメンバーを認識します。
免疫原
エピトープ:酸性および塩基性サイトケラチンを認識します。
ヒト表皮ケラチン
アプリケーション
ELISA:
この抗体は、ELISAで使用されました(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982)。
ウェスタンブロッティング:
(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Laster et al., 1986)ELISA:(Woodcock-Mictchel & Sun, 1982)
免疫組織染色(パラフィン):
0.5 ~2 µg/mLで使用し、非固定凍結切片またはホルマリン固定パラフィン包埋組織切片の染色を行いました(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982;Tseng et al., 1982;Asch * Asch, 1986;Rodriguez et al., 1986;Clausen et al., 1986;Klein-Szanto et al., 1987;Reibel et al., 1985)。 パラフィン包埋組織を適切に染色するには、トリプシンまたはペプシンによる消化が必要です。{トリプシン1 mg/mL、10分間、37℃またはペプシン1 mg/mL、5分間、37℃}。クエン酸による抗原賦活化により高温でも使用できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗サイトケラチンAE1/AE3抗体は、酸性および塩基性サイトケラチンを認識し、クローンAE1/AE3はサイトケラチンAE1/AE3に対する抗体で、ELISA、IH、WBに使用できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
サイトケラチン
品質
A431ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、A431ライセート10 μg中のサイトケラチンAE1/AE3を検出できます。
ターゲットの説明
40~70 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
抗ケラチンAE1/AE3は、0.09%アジ化ナトリウムを含有する0.5 mLホウ酸緩衝食塩水(pH 8.0)で溶出されています。
硫酸ナトリウム沈殿
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
冷凍しないでください。
アナリシスノート
対照
すべての上皮由来組織および腫瘍
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MAB3412:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of CSOC 882, a novel immortalized ovarian cancer cell line expressing EGFR, HER2, and activated AKT.
Daniel R Scoles, James Pavelka, Ilana Cass, Hang Tran, Rae L Baldwin, Klara Armstrong, Beth Y Karlan
Gynecologic Oncology null
Susanna Lönnqvist et al.
PloS one, 14(8), e0221878-e0221878 (2019-08-30)
The treatment of burn wounds and hypopigmentation conditions often require autologous transplantation of keratinocytes and melanocytes. Tracking transplanted cells to ascertain their contribution to tissue recapitulation presents a challenge. This study demonstrates a methodology based on passive staining with carboxyfluorescein
Ex vivo enrichment of malignant carcinoma cells in primary culture.
Jamie M Heinzman,Stacey L Brower,Jason E Bush,Jan F Silverman
Pathology null
Markku Miettinen et al.
The American journal of surgical pathology, 37(10), 1580-1585 (2013-06-19)
ERG transcription factor is constitutively expressed in endothelial cells. Because benign and malignant vascular endothelia retain the ERG expression, ERG is considered a useful marker for angiosarcomas and related tumors. ERG is also expressed in a subset of prostate carcinomas
Immunoreactivity for calretinin and keratins in desmoid fibromatosis and other myofibroblastic tumors: a diagnostic pitfall.
Stephanie Barak,Zengfeng Wang,Markku Miettinen
American Journal of Surgical Pathology null
資料
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.