安全性情報
MAB308
Sigma-Aldrich
抗ドーパミンβヒドロキシラーゼ抗体、 クローン4F10.2
ascites fluid, clone 4F10.2, Chemicon®
別名:
DBH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F10.2, monoclonal
化学種の反応性
rat, bovine, sheep
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Dbh(280758)
rat ... Dbh(25699)
詳細
ドーパミンベータヒドロキシラーゼ(DBH)は、DβH酵素をコードする構造遺伝子座であり、血漿DβH活性に影響を及ぼす主要量的形質遺伝子座です。1つの一塩基多型(SNP)が分散の最大50%を占めています。DBHの変異は、 まれな症候群であるDβH欠損症の原因であると考えられています。 膜に結合した低分子神経伝達物質の合成に関与する唯一の酵素として機能し、小胞内で合成される唯一の伝達物質であるノルエピネフリンとエピネフリンを作製しています。中枢および末梢神経系のノルアドレナリン作働性神経終末、ならびに副腎髄質のクロム親和性細胞で発現しています。
特異性
ドーパミンベータヒドロキシラーゼ(DBH)。
免疫原
精製ウシDBH。
アプリケーション
抗ドーパミン β ヒドロキシラーゼ抗体、クローン4F10.2は、ドーパミン β ヒドロキシラーゼの濃度を検出します。H、IH(P)、IFでの使用が文献発表され、検証されています。
間接的免疫蛍光:
ラット脳組織に対して前回のロットを1:300-1:500希釈で使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
免疫組織染色(パラフィン):
前回のロットの代表的な画像。
クエン酸バッファー、pH 6.0を用いた最適染色、エピトープ修復:ラット脊髄
品質
免疫組織染色(パラフィン):ラット脊髄におけるドーパミンβヒドロキシラーゼ(カタログ番号:MAB308)染色パターン/形態 組織をクエン酸、pH 6.0で前処理しました。このロットの抗体を1:300に希釈し、HRP-DABを用いたIHC-Select検出を使用しました。 免疫反応性は主に後根神経節(DRG)に認められます。
クエン酸バッファー、pH 6.0を用いた最適染色、エピトープ修復:ラット脊髄
関連事項
代替品:MAB394-250UG、MAB394-100UG、MAB394-25UG
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含む液体中の腹水マウスモノクローナルIgG1。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB308:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R N Ranson et al.
Neuroscience, 141(4), 1935-1949 (2006-06-20)
Preganglionic neurones in the lumbosacral spinal cord give rise to nerves providing the parasympathetic and sympathetic innervation of pelvic organs. These neurones are modulated by neurotransmitters released both from descending supra-spinal pathways and spinal interneurones. Though serotonin has been identified
S Gutierrez et al.
Neuroscience, 228, 301-308 (2012-10-30)
Tissue and nerve damage can result in chronic pain. Yet, chronic pain after cesarean delivery is remarkably rare in women and hypersensitivity from peripheral nerve injury in rats resolves rapidly if the injury occurs in the puerperium. Little is known
Distribution and phenotype of Phox2a-containing neurons in the adult sprague-dawley rat.
Card JP, Lois J, Sved AF
The Journal of Comparative Neurology null
Glucocorticoid enhancement of memory requires arousal-induced noradrenergic activation in the basolateral amygdala.
Roozendaal, B; Okuda, S; Van der Zee, EA; McGaugh, JL
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Y Zhang et al.
Neuroscience, 169(3), 1421-1437 (2010-05-19)
Taste buds signal the presence of chemical stimuli in the oral cavity to the central nervous system using both early transduction mechanisms, which allow single cells to be depolarized via receptor-mediated signaling pathways, and late transduction mechanisms, which involve extensive