安全性情報
MAB3045
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 35/36 Antibody, clone 8F6.2
clone 8F6.2, Chemicon®, from mouse
別名:
Cx35/36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8F6.2, monoclonal
交差性
monkey, fish, rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... Gjd2(100341036)
特異性
コネキシン35を認識します。極めて密接に関連するタンパク質のコネキシン34.7とは交差反応しません。また、コネキシン35の遺伝子相同体であるウサギとサルのコネキシン36も認識します。免疫組織染色により、魚類のパーチ、ウサギおよびサルの網膜にあるギャップ結合を標識しました。
アプリケーション
この抗コネキシン35/36抗体クローン8F6.2を用いたコネキシン35/36の検出は、IHでの使用が検証されています。
関連事項
先発品:MAB3044
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン 0.1 Mクエン酸バッファー溶液、50%グリセロール、0.1%アジ化ナトリウム(保存剤)含有
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3045:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elena Ivanova et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 390-390 (2015-10-21)
Retinal degeneration (RD) encompasses a family of diseases that lead to photoreceptor death and visual impairment. Visual decline due to photoreceptor cell loss is further compromised by emerging spontaneous hyperactivity in inner retinal cells. This aberrant activity acts as a
Estimating functional connectivity in an electrically coupled interneuron network.
Alcami, P; Marty, A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Human and mouse microglia express connexin36, and functional gap junctions are formed between rodent microglia and neurons.
Dobrenis, K; Chang, HY; Pina-Benabou, MH; Woodroffe, A; Lee, SC; Rozental, R; Spray, DC; Scemes, E
Journal of Neuroscience Research null
Adenosine and dopamine receptors coregulate photoreceptor coupling via gap junction phosphorylation in mouse retina.
Li, H; Zhang, Z; Blackburn, MR; Wang, SW; Ribelayga, CP; O'Brien, J
The Journal of Neuroscience null
Connexin composition in apposed gap junction hemiplaques revealed by matched double-replica freeze-fracture replica immunogold labeling.
Rash, JE; Kamasawa, N; Davidson, KG; Yasumura, T; Pereda, AE; Nagy, JI
The Journal of Membrane Biology null