MAB2254
Anti-Tropomyosin Antibody, clone 15D12.2
clone 15D12.2, from mouse
別名:
tropomyosin 1 (alpha), cardiomyopathy, hypertrophic 3, tropomyosin 1 alpha chain, HTM-alpha, Alpha-tropomyosin, chromosome 15 open reading frame 13, Tropomyosin-1, sarcomeric tropomyosin kappa, alpha tropomyosin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
15D12.2, monoclonal
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPM1(7168)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
代謝
細胞骨格
筋生理学
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of the antibody detected Tropomyosin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse brain tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2254:
試験成績書(COA)