抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LM609, monoclonal
化学種の反応性
chicken, canine, rabbit, avian, monkey, human, pig, bovine
以下との反応禁止
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAV(3685)
詳細
細胞接着受容体のインテグリンファミリーは、少なくとも16個の、非共有結合で結合したアルファおよびベータサブユニットから成る膜結合ヘテロ二量体から構成されます。インテグリンファミリーの構造的および機能的多様性は、個々のαおよびβサブユニットの対形成能力に基づきます。インテグリン受容体とそれぞれのリガンドとの間の分子的相互作用の鍵となるのは、Arg-Gly-Asp(RGD)配列の認識です。この配列は、細胞外マトリックス成分であるフィブロネクチン、ビトロネクチン、コラーゲン、フィブリノゲン、およびフォン・ウィルブランド因子に存在することが知られています (Cheresh,1991)。血管の増殖、接着、および創傷の修復にインテグリンが関与していることは、十分に実証されています。接着受容体であるインテグリンアルファVベータは、成長中の血管で選択的に発現されていると考えられており、血管新生血管組織のマーカーとして特定されています(Brooks,1994)。血管新生に関与していることから、インテグリンαVβ3は、最もよく研究されているインテグリン受容体の中の1つとなっています。
特異性
ビトロネクチン受容体アルファVベータ3複合体(RGD指向性接着受容体)と反応します。LM609は、ヒトメラノーマ細胞株(M21)のビトロネクチン、フィブリノゲン、フォン・ウィルブランド因子、ならびに合成RGD含有ペプチドへの接着を阻害することが示されています(Cheresh, 1987)。ニワトリ漿尿膜において、LM609はbFGFおよびTNFアルファにより誘導される血管新生を阻害することが示されましたが、既存の血管には影響を与えませんでした(Brooks,1994)。LM609はRGD含有リガンドへの細胞の接着を阻害しますが、RGD結合部位と直接的には相互作用しません。その代わり、LM609はインテグリンアルファVベータ3のアロステリック阻害薬であると考えられ、アルファVサブユニットとベータ3サブユニットの翻訳後会合によって生じる立体構造エピトープに結合します。
免疫原
ヒトメラノーマ細胞株M21に由来する精製接着受容体(Cheresh, 1987)。
アプリケーション
フローサイトメトリー:100 μL中に0.5 x 10e6細胞あたり1-3 μgのLM609(Smith, 1996)。
免疫沈降:インテグリンアルファVベータ3複合体を特異的に免疫沈降させます。これを還元状態でSDS-PAGEにより分離すると、アルファVサブユニットに対応する約130 kDaのバンドと、ベータ3サブユニットに対応する105 kDaのバンドが得られます(Cheresh, 1987)。
免疫蛍光:アセトンで固定したニワトリ漿尿膜のbFGF処理した6 mm凍結切片の染色では、5-10 μg/mL(Brooks, 1994)。LM609は、4%パラホルムアルデヒド固定凍結組織および細胞に対しても有効です。しかし、パラフィン包埋組織切片の免疫組織染色には有効ではありません。
10~25 μg/mLで、ビトロネクチン被覆表面への細胞の接着を阻害します。
最適なワーキング希釈倍率とプロトコルは、お客様が決めてください。
免疫沈降:インテグリンアルファVベータ3複合体を特異的に免疫沈降させます。これを還元状態でSDS-PAGEにより分離すると、アルファVサブユニットに対応する約130 kDaのバンドと、ベータ3サブユニットに対応する105 kDaのバンドが得られます(Cheresh, 1987)。
免疫蛍光:アセトンで固定したニワトリ漿尿膜のbFGF処理した6 mm凍結切片の染色では、5-10 μg/mL(Brooks, 1994)。LM609は、4%パラホルムアルデヒド固定凍結組織および細胞に対しても有効です。しかし、パラフィン包埋組織切片の免疫組織染色には有効ではありません。
10~25 μg/mLで、ビトロネクチン被覆表面への細胞の接着を阻害します。
最適なワーキング希釈倍率とプロトコルは、お客様が決めてください。
抗インテグリン αVβ3抗体、クローンLM609は、インテグリン αVβ3に対する抗体で、FC、IF、IH、およびIPにおける使用が60を超える引用において発表されています。
研究のカテゴリ
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
インテグリン
ターゲットの説明
150 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
免疫グロブリンは、プロテインAアフィニティー精製されており、0.02M PB(pH 7.6)(0.25M NaCl、0.1% sodium azide含有)溶液の形で提供しています。
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:ヒトメラノーマ細胞株M21およびMoαV(Chen, 1995)。
ネガティブコントロール:Mo細胞(この細胞株はM21に由来しますがインテグリン αVを発現しません
Chen, 1995)。
ポジティブコントロール:ヒトメラノーマ細胞株M21およびMoαV(Chen, 1995)。
ネガティブコントロール:Mo細胞(この細胞株はM21に由来しますがインテグリン αVを発現しません
Chen, 1995)。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB1976:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
A 13-bp deletion in alpha(IIb) gene is a founder mutation that predominates in Palestinian-Arab patients with Glanzmann thrombasthenia
Rosenberg, N. et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(12), 2764-2772 (2005)
Pathogenic hantaviruses bind plexin-semaphorin-integrin domains present at the apex of inactive, bent alphavbeta3 integrin conformers.
Raymond, T; Gorbunova, E; Gavrilovskaya, IN; Mackow, ER
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Selective replicating viral vectors : potential for use in cancer gene therapy.
John Nemunaitis
BioDrugs : Clinical Immunotherapeutics, Biopharmaceuticals and Gene Therapy null
Vitronectin regulates Sonic hedgehog activity during cerebellum development through CREB phosphorylation.
S Pons, J L Trejo, J R Martinez-Morales, E Marti
Development null
Disruption of the beta3 663-687 disulfide bridge confers constitutive activity to beta3 integrins.
Butta, N; Arias-Salgado, EG; Gonzalez-Manchon, C; Ferrer, M; Larrucea, S; Ayuso, MS; Parrilla, R
Blood null