SAB4300361
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit polyclonal
別名:
Anti-CD61 antibody produced in rabbit, Anti-GP3A antibody produced in rabbit, Anti-GPIIIa antibody produced in rabbit, Anti-integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61) antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-ITGB3 (Ab-773) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~110 kDa
交差性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(P-L-Y-K-E)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB3(3690)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300361-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)