Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAB1950
Sigma-Aldrich
抗インテグリンα2抗体、クローンP1E6
clone P1E6, Chemicon®, from mouse
別名:
CD49b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P1E6, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
適合性
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA2(3673)
特異性
ヒトa2インテグリンと反応します。
アプリケーション
I、III、IV、VI型コラーゲンおよびラミニンに関して線維芽細胞、上皮細胞、内皮細胞、および非活性化血小板を用いる結合阻害アッセイに適しています。
新鮮凍結またはアセトン固定組織を使用した免疫蛍光染色に適しています。従来のホルマリン固定パラフィン包埋組織には推奨されません。
最終希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗インテグリンα2抗体、クローンP1E6は、IC、IHに適したインテグリンα2に対する抗体です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.1)中のプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
皮膚(基底膜)
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1950:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hirokazu Date et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 28(2), 225-231 (2009-09-03)
Cellular activities responding to growth factors are important in ligament healing. The anterior cruciate ligament (ACL) has poor healing potential compared to the medial collateral ligament (MCL). To assess the differences, we investigated the proliferation, migration, adhesion, and matrix synthesis
Internalization of echovirus 1 in caveolae.
Marjomaki, V; Pietiainen, V; Matilainen, H; Upla, P; Ivaska, J; Nissinen, L; Reunanen et al.
Journal of virology null
N Théret et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 30(2), 462-468 (1999-07-27)
Fibrosis occurs in most chronic liver injuries and results from changes in the balance between synthesis and degradation of extracellular matrix components. In fibrotic livers, there is a markedly increased activity of matrix metalloproteinase 2 (MMP2), a major enzyme involved
Identification of P2Y12-dependent and -independent mechanisms of glycoprotein VI-mediated Rap1 activation in platelets.
Larson, MK; Chen, H; Kahn, ML; Taylor, AM; Fabre, JE; Mortensen, RM; Conley, PB; Parise, LV
Blood null
P D Arora et al.
The American journal of pathology, 154(3), 871-882 (1999-03-18)
Wound contraction is mediated by myofibroblasts, specialized fibroblasts that appear in large numbers as the wound matures and when resistance to contractile forces increases. We considered that the regulation of myofibroblast differentiation by wound-healing cytokines may be dependent on the