抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5A3.2, monoclonal
化学種の反応性
chicken, monkey, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POU4F1(5457)
特異性
Brn-3aを認識します。ウェスタンブロッティングでBrn-3bまたはBrn-3cに対する反応性を示しません。Brn-3aノックアウトマウスに対して反応性を示しませんでした。
免疫原
T7遺伝子の10タンパク質に融合したBrn-3aのアミノ酸186~224(Xiang et al., 1995)。
エピトープ:POUドメインタンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:1:5~1:125。
ウェスタンブロッティング:1:50~1:100
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ウェスタンブロッティング:1:50~1:100
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗Brn-3a抗体 POUドメインタンパク質 クローン5A3.2は、Brn-3aの量を検出するためのIHおよびWBでの使用について文献発表され、検証されています。
ターゲットの説明
46 kDa
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
MAB1585:
試験成績書(COA)
Combinatorial expression of Brn3 transcription factors in somatosensory neurons: genetic and morphologic analysis.
The Journal of Neuroscience null
AML1/ETO proteins control POU4F1/BRN3A expression and function in t(8;21) acute myeloid leukemia.
Cancer Research null
Generation of neural crest cells and peripheral sensory neurons from human embryonic stem cells.
Methods in Molecular Biology null
A novel type of glial cell in the retina is stimulated by insulin-like growth factor 1 and may exacerbate damage to neurons and Muller glia.
Glia null
The reactivity, distribution and abundance of Non-astrocytic Inner Retinal Glial (NIRG) cells are regulated by microglia, acute damage, and IGF1.
Testing null