安全性情報
MAB1281B
Sigma-Aldrich
Anti-Human Nuclei Antibody, clone 235-1, Biotin Conjugate
clone 235-1, from mouse, biotin conjugate
別名:
HuNu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
235-1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
幹細胞療法や胎児細胞療法などの細胞置換技術は、多くの疾患に対して多大な期待が寄せられています。ヒトと動物の間で細胞または組織の異種間移植を行うには、ドナー材料の特定とホスト環境での材料の局在化が必要です。ヒト特異的核に対する抗体は、異種移植モデルでヒト細胞を特定するために有用な細胞学的および組織学的マーカーです。MAB1281は、すべてのヒトおよび霊長類細胞タイプの核を染色して、拡散した核染色パターンをもたらします。中期細胞の染色体はネガティブ染色されます。この抗体は、マウスまたはラット由来の核とは反応しません。
特異性
この抗体は、ヒトおよび霊長類の核を認識します。ラットやマウスの核とは反応しません。
免疫原
ヒト核
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗体、抗ヒト核抗体、クローン235-1 & ビオチンコンジュゲートを用いた核マーカーの検出は、ICCでの使用が検証されています。
ヒト骨髄間充織幹細胞(SCR108)で免疫細胞染色により評価されています。 免疫細胞染色:希釈倍率1:200で本抗体を使用、ヒト骨髄間充織幹細胞(SCR108)の核を検出できます。 初代マウス胚線維芽細胞(PMEF)において免疫細胞染色により評価済み。 免疫細胞染色:希釈倍率1:200で使用、マウス胚線維芽細胞(PMEF)の核を検出できませんでした。
研究カテゴリー
幹細胞研究
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経再生医学
神経幹細胞遊走
品質
A431ヒト類表皮がん細胞において免疫細胞染色により評価済み。 免疫細胞染色:希釈倍率1:200で使用、A431ヒト類表皮がん細胞においてを検出できます。
物理的形状
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体(ビオチンコンジュゲート)、0.1% sodium azideと15 mg/mL BSAを含有するPBSに溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8ºCの遮光した場所で受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
A431ヒト類表皮がん細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1281B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashwani Kumar Gupta et al.
Communications biology, 3(1), 231-231 (2020-05-13)
A fundamental challenge in emulating kidney tissue formation through directed differentiation of human pluripotent stem cells is that kidney development is iterative, and to reproduce the asynchronous mix of differentiation states found in the fetal kidney we combined cells differentiated
Kristina Dobrindt et al.
Complex psychiatry, 6(3-4), 68-82 (2021-12-10)
Schizophrenia (SZ) is a common and debilitating psychiatric disorder with limited effective treatment options. Although highly heritable, risk for this polygenic disorder depends on the complex interplay of hundreds of common and rare variants. Translating the growing list of genetic
Kuang-Yui Chen et al.
Communications biology, 3(1), 363-363 (2020-07-11)
Histone H3.3 mutations are a hallmark of pediatric gliomas, but their core oncogenic mechanisms are not well-defined. To identify major effectors, we used CRISPR-Cas9 to introduce H3.3K27M and G34R mutations into previously H3.3-wildtype brain cells, while in parallel reverting the
Stacey Watkins et al.
Nature communications, 5, 4196-4196 (2014-06-20)
Astrocytic endfeet cover the entire cerebral vasculature and serve as exchange sites for ions, metabolites and energy substrates from the blood to the brain. They maintain endothelial tight junctions that form the blood-brain barrier (BBB) and release vasoactive molecules that