結合体
ALEXA FLUOR™ 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5D6.2, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
フルオレセイン。
免疫原
フルオレセインKLH
アプリケーション
この抗フルオレセイン抗体、クローン5D6.2、Alexa Fluor 488コンジュゲートを用いたフルオレセインの検出は、IFでの使用が検証されています。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
エピトープタグ
研究カテゴリー
エピトープタグおよび一般用途
エピトープタグおよび一般用途
物理的形状
Alexa Fluor™ 488と結合した精製免疫グロブリン。 安定剤としての15 mg/mL BSAと0.1%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝液中の液体。
保管および安定性
受領日から最長6カ月、2~8°Cで暗所保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Alexa Fluor™はMolecular Probes, Inc.の登録商標です。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB045X:
試験成績書(COA)
Sydney Aten et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 25(5), 214-229 (2018-04-18)
The microRNA miR-132 serves as a key regulator of a wide range of plasticity-associated processes in the central nervous system. Interestingly, miR-132 expression has also been shown to be under the control of the circadian timing system. This finding, coupled