物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex™
パラメーター
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
170 μm
Matrix
Mitex™
ポアサイズ
5.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 酸・塩基・低温流体の清澄化
- 噴霧剤の清澄化
- RNAの単離
- 空気モニタリング:
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany