Merck
JHWP14225
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
Omniporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
直径
142 mm
フィルタ直径
142 mm
厚さ
65 μm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析