Merck
JCWP14225
Millipore
PTFEメンブレンフィルター、10.0 μm孔径
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
Omniporeメンブレンフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
パラメーター
130 °C max. temp.
直径
142 mm
フィルタ直径
142 mm
厚さ
85 μm
ポアサイズ
10.0 μm pore size
80 % porosity
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:JCWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)高分子膜で、高密度ポリエチレン担体と結合して、通常のアプリケーションでのフィルターの取り扱い適性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範囲の化学的適合性、高い流量、および優れた一貫性をもたらします。 (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネートされていないか、バッキングがない状態で製造されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、ほとんど全ての溶媒、酸およびアルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長・利点:&
- 生物学的および化学的に不活性
- 高い多孔性により高流量を達成
- 水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
アプリケーション
  • 水溶液のろ過
  • 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany