Merck
IX700XPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IX精製カートリッジキット
This product is replaced with IX700XPKIT. Search to Explore!
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
NACRES:
NB.85
品質水準
組成
Soda lime (for CO2 removal)
包装
pkg of 1 kit
メーカー/製品名
Milli-Q® IX
適合性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この純水製造カートリッジキットには以下が含まれます:
  • IPAK Gard® 3-5前処理パックは、コロイド、粒子、遊離塩素、および有機物を効果的に除去し、逆浸透(RO)メンブレンを保護してシステム性能を高めます。
  • シームレスに統合できるように再設計されたタンクベントフィルターは、気中浮遊汚染物質からの保護をさらに高めます。
アプリケーション
ROメンブレンの最適な保護と、気中浮遊汚染物質からの高度な保護のため。
特徴および利点
IPAK Gard® 3-5前処理パックには以下が含まれます:
  • 遊離塩素および有機物から保護するための活性炭。
  • 微粒子およびコロイドから保護するためのデプスフィルター。
  • 本キットに含まれているIPAK Gard®カートリッジの63%のパーツ供給業者が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
タンクベントフィルターには以下が含まれます:
  • 揮発性有機物を除去するための活性炭。
  • CO2を除去するためのソーダ石灰。
  • 微粒子と細菌がタンクに入らないようにするためのメンブレンフィルター。
法的情報
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany