物質
blue polyethylene
ジョイント
joint: 19
包装
pkg of 50 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z759309-50EA | 4061837642708 |