Merck
IQ70XXPKIT
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7010/15超純水製造キット
greener alternative
For Milli-Q® IQ 7010 and 7015 ultrapure water systems. This product replaces IQ70XXPKT1.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
この水精製キットには、以下が含まれます。
IPAK Gard® 10/15前処理カートリッジ(2個)は、微粒子、無機物およびコロイドを除去するプリーツフィルターと遊離塩素を除去する炭素ブロックで構成されています。これによって、逆浸透(RO)メンブレンが保護され、システムの性能が向上します。
  • IPAK Quanta®研磨カートリッジ(Elix®純水用)には、イオンを微量レベルまで除去する革新的なIQnanoイオン交換媒体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を使用しています。
  • 気中浮遊汚染物質から貯蔵純水(タイプ2)を保護するタンクベントフィルター。活性炭、ソーダ石灰およびメンブレンフィルターを用いて、不純物を含む空気がタンクに流入することを防止します。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfS スコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
Milli-Q® IQ 7010/15超純水製造装置の場合、
  • このキットは、ROメンブレンを保護するIPAK Gard®前処理カートリッジとIPAK Quanta®研磨カートリッジ(Elix®供給水用)を組み合わせたものであり、これによって確実に超純水を恒常的に生成することができます。
  • タンクベントフィルターは、気中浮遊汚染物質から貯蔵純水を保護します。
特徴および利点
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • このキットに含まれるIPAK Gard®カートリッジのパーツ供給業者の63%、およびIPAK Quanta®カートリッジのパーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany