Key Documents
IPAKQUAEX
Milli-Q
IPAK Quanta® Polishing Cartridge for Elix® Purified Water
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003 7005 7010 and 7015 ultrapure water systems fed by Elix® pure water
別名:
IPAK Quanta® cartridge for Elix water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature purified water (Elix®)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
このIPAK Quanta®研磨カートリッジ(Elix®水用)には、イオンを微量レベルまで除去する革新的なIQnanoイオン交換媒体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を使用しています。
IPAK Meta®水研磨カートリッジ(Elix®水用、IPAKMETEX)を組み合わせることで、高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)が生成される設計となっています。
アプリケーション
  • Milli-Q® IQ/EQ 7000およびEQ 7003/2015/05/10超純水製造装置(Elix®水用)の場合、
  • 高感度アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成します。
特徴および利点
  • eSure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • パーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany